Merck
T6903
Sigma-Aldrich
Tetrachlorocatechol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6Cl4-1,2-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
assay
96%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI key
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)