T55204
1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.44
Beilstein:
1959066
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
bp
288 °C (lit.)
mp
49-55 °C (lit.)
densidad
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)