T54704
1,1,1-Trichloroethane
97%
Sinónimos:
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
998 °F
contains
1-3% 1,4-dioxane as stabilizer
expl. lim.
7.5-15 %, 25 °F
refractive index
n20/D 1.4366 (lit.)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
InChI key
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Warning
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Ozone 1
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?