T511293
(2′S)-2′-Deoxy-2′-fluoro-5-ethynyluridine, (F-ara-EdU)
AldrichCPR
Sinónimos:
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-ethynyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Seleccione un Tamaño
US$ 216,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 216,00
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](F)[C@@H]1O)N2C=C(C#C)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C11H11FN2O5/c1-2-5-3-14(11(18)13-9(5)17)10-7(12)8(16)6(4-15)19-10/h1,3,6-8,10,15-16H,4H2,(H,13,17,18)/t6-,7+,8-,10-/m1/s1
Clave InChI
YEEGMPUOCRQFRV-IBCQBUCCSA-N
Aplicación
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Metabolic incorporation of bioorthogonal groups into cellular DNA enhances research with synthetic nucleoside addition.