Merck
T43702
Sigma-Aldrich
Triacetin
99%
Sinónimos:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Beilstein/REAXYS Number:
1792353
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
vapor density
7.52 (vs air)
assay
99%
autoignition temp.
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
refractive index
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)