Merck
T35475
Sigma-Aldrich
o-Tolidine
technical grade
Sinónimos:
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Beilstein/REAXYS Number:
2210640
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactivo colorimétrico sensible para oro y cloro libre en agua.
Warning
Puede ser cancerígeno.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)