Merck
T302295
3,4-DIMETHYL-N-(2-MORPHOLIN-4-YL-5-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21F3N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
414.45
MDL number:
Other Notes