Merck
T286613
(2S,3S)-3-({[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}METHYL)-2-OXIRANECARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H20O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
216.355
MDL number:
Other Notes