Merck
T272922
((3AR,5S,6R,6AR)-6-(4-METHOXYBENZYLOXY)-2,2-DIMETHYLTETRAHYDROFURO[3,2-D][1,3]DIOXOL-5-YL)METHYLENE BIS(4-METHYLBENZENESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H34O11S2
Número de CAS:
Peso molecular:
634.727
MDL number:
Other Notes