Merck
T269298
TERT-BUTYL 4-((1R,2R,4S)-1-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2,4-DIMETHYL-5-HEXENYL)-2,4-DIDEOXY-5-O-(4-METHOXYBENZYL)-D-ERYTHRO-PENTONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H54O6Si
Número de CAS:
Peso molecular:
550.858
MDL number:
Other Notes