Merck
T265632
(2R,4R,5S)-2-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-4,11,11-TRIMETHYL-5-(1-{2-[(TRIETHYLSILYL)OXY]ETHYL}VINYL)BICYCLO[6.2.1]UNDEC-7-EN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H50O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
526.839
MDL number:
Other Notes