Merck
T239577
[1-(2-IODO-1-{[(4-METHOXYBENZYL)OXY]METHYL}ETHYL)VINYL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H25IO2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
494.971
MDL number:
Other Notes