Merck
T215384
(6'R,6A'R)-6'-ALLYL-5',5'-DIMETHYL-3'-(VINYLOXYMETHYL)-4',5',6',6A'-TETRAHYDRO-1'H-SPIRO[[1,3]DIOXOLANE-2,2'-PENTALENE]
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H26O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.406
MDL number:
Other Notes