Merck
T187887
((3AR,7AS)-7A-[[(METHYLSULFONYL)OXY]METHYL]-1,4,7,7A-TETRAHYDRO-2-BENZOFURAN-3A(3H)-YL)METHYL METHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H20O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.417
MDL number:
Other Notes