Merck
T150525
N'-[(3,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
337.382
MDL number:
Other Notes