Merck
T150037
N-(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H16N4OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.449
MDL number:
Other Notes