Merck
T144886
2-[(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H10ClN3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
339.825
MDL number:
Other Notes