Merck
T133051
1-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H18Cl4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
576.268
MDL number:
Other Notes