Merck
T126055
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H27N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
489.533
MDL number:
Other Notes