Merck
T122181
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18ClN3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
451.87
MDL number:
Other Notes