Merck
T110140
3-ETHYL 1,2-DIISOPROPYL PYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
412.446
MDL number:
Other Notes