Merck
T105635
N-(4-CHLORO-2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H20ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
333.818
MDL number:
Other Notes