Merck
T102342
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15ClF3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
393.796
MDL number:
Other Notes