Merck
T100501
2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
430.511
MDL number:
Other Notes