Documentos clave
SYNS620004
Synthware 180 degree high vacuum valve with protected o-rings
size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware S620004, vacuum valve, valve
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 81,90
US$ 81,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 81,90
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 81,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S620004
Categorías relacionadas
Descripción general
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 180°angle to one another. Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)