Documentos clave
SYNP140025M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
25 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
Sinónimos:
Synthware P1400125M, Solid phase peptide synthesis vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 253,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 253,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware P140025M
capacidad
25 mL
25 mL
Adaptador
GL 25
Categorías relacionadas
Descripción general
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)