Documentos clave
SYNP130100C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
100 mL, porosity: coarse, GL 25
Sinónimos:
Synthware P130100C, Solid phase peptide synthesis vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 270,00
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware P130100C
capacidad
100 mL
100 mL
Adaptador
GL 25
Categorías relacionadas
Descripción general
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)