Documentos clave
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F984250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 168,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F984250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)