Documentos clave
SYNF752490M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F752490M, fritted glass funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 117,00
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 117,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F752490M
disco diám.
24 mm
diám. del filtro
24 mm
placa D.E.
90 mm
tamaño de poro
10-15 μm
Descripción general
O.D. of disc is 24 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)