Documentos clave
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F641960, addition funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 244,00
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 244,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F641960
capacidad
60 mL
60 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)