Documentos clave
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware F621960, dropping funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 229,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F621960
capacidad
60 mL
60 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With 1:5 PTFE stopcock
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)