Documentos clave
SYNF561100
Synthware reaction tube with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F561100, Schlenk flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 232,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 232,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F561100
capacidad
100 mL
100 mL
válvula tamaño
0-4 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)