Documentos clave
SYNF484258
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Sinónimos:
Synthware F484258, Straus flask, receiver flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 264,00
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 264,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F484258
capacidad
250 mL
250 mL
válvula tamaño
0-8 mm
Descripción general
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)