Documentos clave
SYNF474000
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F474000, glass separatory funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 200,00
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 200,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F474000
capacidad
1000 mL
1000 mL
Descripción general
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)