Documentos clave
SYNF448500
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware F448500, 3-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Junta
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F448500
capacidad
500 mL
500 mL
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)