Documentos clave
SYNF434950
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F434950, 3-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 200,00
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 200,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F434950
capacidad
50 mL
50 mL
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)