Documentos clave
SYNF411925
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
25 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F411925, 2-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 60,40
US$ 60,40
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 60,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 60,40
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F411925
capacidad
25 mL
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)