Documentos clave
SYNF308250
Synthware single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware F308250, glass round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 36,40
US$ 36,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 36,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 36,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F308250
capacidad
250 mL
250 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)