Documentos clave
SYNF30242L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F30242L, glass round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 128,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F30242L
capacidad
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)