Documentos clave
SYNF292810
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Sinónimos:
Synthware F292810, glass funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,70
US$ 86,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 86,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F292810
parte superior diám.
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)