Documentos clave
SYNE112585X
Synthware extraction thimble
O.D. 25 mm, porosity: extra coarse, H 85 mm
Sinónimos:
Synthware E112585X, glass thimble
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 121,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 121,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.51
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware E112585X
Altura
85 mm
D.E.
25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
All glass extraction thimble permits viewing extraction process and subsequent weighing. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Small thimble is used with C243445 and E103424; Medium thimble is used with C244500 and E104524; Large thimble is used with C245550 and E105550.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)