Documentos clave
SYND452920
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware D452920, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 232,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 232,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D452920
capacidad
20 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)