Documentos clave
SYND151819
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware D151819, Short path head
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 215,00
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 215,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D151819
Descripción general
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)