Documentos clave
SYNC554300
Synthware West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Sinónimos:
Synthware C554300, glass West condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 126,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C554300
funda L
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)