Documentos clave
SYNC509180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Sinónimos:
Synthware C509180, straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 132,00
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 132,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C509180
funda L
180 mm
Descripción general
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)