Documentos clave
SYNC504250
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Sinónimos:
Synthware C504250, straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 138,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C504250
funda L
250 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)