Documentos clave
SYNC393230C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinónimos:
Synthware C393230C, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 233,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C393230C
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
26.0 mm × 305 mm
capacidad
500 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)