Documentos clave
SYNC372640
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinónimos:
Synthware C372640, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 240,00
US$ 240,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 240,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Junta
joint: ST/NS top24/40
grado
for chromatography
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C372640
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
20.0 mm × 457 mm
capacidad
500 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)