Documentos clave
SYNC204100
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
Sinónimos:
Synthware C204100, Straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C204100
funda L
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware Liebig condenser features a 100 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)