Documentos clave
SYNC171200
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm
Sinónimos:
Synthware C171200, jacketed glass distilling column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 85,90
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 85,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C171200
funda P
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)